Läs mer
Masterflex™ Kynar Slang
Produktkod. 11733149
Diameter (metrisk) Inre:
12,8 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11733149
Brand: Masterflex™ 9510014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för applikationer med hög renhet och korrosiv kemikalieöverföring, ett billigt alternativ till fluorpolymerslangar
  • Material av polyvinylidenfluorid (PVDF) är kinkbeständigt.
  • Utmärkt kemikaliebeständighet.
  • Luktfri, giftfri och genomskinlig.
  • Hartset är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.2600); möter USP 23 Klass VI och USDA krav.
    Temperaturområde: -40 till +127 C (-°40 till +260 °F).
  • Sterilisera med autoklav och gammabestrålning.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Harts: ADCF; Icke-DEHP; Icke-ftalat; FDA; USP; Europeiska farmakopén; NSF-61; 3A; NSF-51
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Material Kynar PVDF
Diameter (metrisk) Yttre 19.2 mm
Total längd (metrisk) 7.6 m
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
Min. Driftstemperatur (engelska) -40 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Steriliseringsmetod Autoklav, Gamma
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 120 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 260 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 126 °C