Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-Alanin, 99 %
Product Code. 11462468
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
Product Code. 11462468
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals A15804.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
L-Alanin spelar en viktig roll i glukos-alanin-cykeln mellan vävnad och lever. Det används för proteinkonstruktion samt är involverat i metabolismen av tryptofan och vitamin pyridoxin. Det ger energi till muskler och centrala nervsystemet för att stärka immunförsvaret. Det hjälper till med metabolismen av sockerarter och organiska syror, och ökar grobarheten av Bacillus subtilis-sporer. Det uppvisar också en kolesterolsänkande effekt hos djur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Alanin spelar en viktig roll i glukos-alanin-cykeln mellan vävnad och lever. Det används för proteinkonstruktion samt är involverat i metabolismen av tryptofan och vitamin pyridoxin. Det ger energi till muskler och centrala nervsystemet för att stärka immunförsvaret. Det hjälper till med metabolismen av sockerarter och organiska syror, och ökar grobarheten av Bacillus subtilis-sporer. Det uppvisar också en kolesterolsänkande effekt hos djur.
Löslighet
Löslig i vatten och kall etanol. Något lösligt i pyridin. Olösligt i eter och aceton.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-41-7
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00064410
InChI-nyckel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC-namn (2S)-2-aminopropansyra
LEDER C[C@H](N)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material L-Alanine
Smältpunkt ∼295°C (decomposition)
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 1720248
Merck Index 14,204
Löslighetsinformation Soluble in water and cold ethanol. Slightly soluble in pyridine. Insoluble in ether and acetone.
Densitet 1.432
Kvantitet 500 g
Formel vikt 89.09
Optisk rotation +14° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.