Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-alanin, cellkulturreagens
Produktkod. 15473069
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
Produktkod. 15473069
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60279.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Det är en nyckelspelare i glukos-alanincykeln, som möjliggör avlägsnande av pyruvat och glutamat från muskler till levern. Glukos-Alanin-cykeln hjälper till att bevara ATP i muskler för muskelkontraktion, medan energibördan av glukoneogenes påtvingas levern.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en nyckelspelare i glukos-alanincykeln, som möjliggör avlägsnande av pyruvat och glutamat från muskler till levern. Glukos-Alanin-cykeln hjälper till att bevara ATP i muskler för muskelkontraktion, medan energibördan av glukoneogenes påtvingas levern.
Löslighet
Lösligt i vatten 166,5 g/L..
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-41-7
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00064410
InChI-nyckel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC-namn (2S)-2-aminopropansyra
LEDER C[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine
Smältpunkt ∽295°C (decomposition)
Färg Vitt
Beilstein 1720248
Merck Index 14,204
Löslighetsinformation Soluble in water 166.5g/L..
Kvantitet 100 g
Formel vikt 89.09
Optisk rotation +14° (c=5 in 5N HCl)
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.