Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(+)-allotreonin, 99 %
Produktkod. 10387561 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
Produktkod. 10387561
Brand: Thermo Scientific Chemicals 198542500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 28954-12-3 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28954-12-3
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00064268
InChI-nyckel AYFVYJQAPQTCCC-HRFVKAFMSA-N
Synonym l-allo-threonine, l-allothreonine, 2s,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, l +-allo-threonine, allo-l-threonine, h-allo-thr-oh, allothreonine, allo-threonine, unii-hcq253ckvk, dl-allo-threonine
PubChem CID 99289
ChEBI CHEBI:28718
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-3-hydroxibutansyra
LEDER C[C@H](O)[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-allo-Threonine
Namnnotering 99%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, III, 1629
Specifik rotation +8° to +10° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Specifikt rotationsförhållande + 9.00 (20.00°C c=2,H2O)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 119.12
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.