Läs mer
L-Arginine, Free Base, Fisher BioReagents
Produktkod. p-24504
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Produktkod. 10041693
Brand: Fisher BioReagents BP2505100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
L-Arginine is an essential amino acid used in biochemical research applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74-79-3
Molekylformel C6H14N4O2
Molekylvikt (g/mol) 174.20
MDL-nummer MFCD00002635
InChI-nyckel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
LEDER NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine, Free Base
Smältpunkt 223°C
pH 11.4
Färg White
Identifiering Pass Test
Infrarött spektrum Conforms to reference
Analysprocentintervall ≥99 %
Förlust vid torkning 0.3% max.
Förpackning Poly Bottle
Specifik rotation +26.3 to +27.7° (+ or -)
Merck Index 15, 770
Kvantitet 100 g
Formel vikt 174.12
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(+)-Arginine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.