Läs mer
Melford L-arginin HCl
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- CAS-nummer: 1119-34-2
- Molekylformel:C6H14N4O2HCl
- Molekylvikt: 210,7
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Arginine HCl |
| CAS | 1119-34-2 |
| Molekylformel | C6H14N4O2-HCl |
| Kvantitet | 500 g |