Läs mer
L-asparaginsyra di-tert-butylester hydroklorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15418476
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15418476
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63716.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1791-13-5 | C12H24ClNO4 | 281.777 g/mol
L-asparaginsyra-di-tert-butylesterhydroklorid kan användas i neurologiska jämförelsestudier med strukturellt liknande föreningar såsom L-glutaminsyra-di-tert-butylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar L-asparaginsyra-di-tert-butylesterhydroklorid kan användas
i neurologiska jämförelsestudier med strukturellt liknande föreningar såsom L-glutaminsyra-di-tert-butylester.
Anmärkningar
Förvaras i frysen vid (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1791-13-5
Molekylformel C12H24ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 281.777
MDL-nummer MFCD00034851
InChI-nyckel GVLZIMQSYQDAHB-QRPNPIFTSA-N
Synonym h-asp otbu-otbu.hcl, l-aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride, s-di-tert-butyl 2-aminosuccinate hydrochloride, h-asp otbu-otbu hcl, di-tert-butyl l-aspartate hydrochloride, l-aspartic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-aspartic acid di-t-butyl ester hydrochloride, h-asp obut-obut·hcl, 1,4-di-tert-butyl 2s-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-asp otbu-otbucl
PubChem CID 13768146
IUPAC-namn ditert-butyl-(2S)-2-aminobutandioat;hydroklorid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride
Beilstein 5652807
Kvantitet 1 g
Formel vikt 281.78
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.