Läs mer
L-beta-prolin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7038838
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15464288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H57895.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 72580-53-1 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
Det är en agrokemisk och farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en agrokemisk och farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72580-53-1
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.132
MDL-nummer MFCD06738463
InChI-nyckel JAEIBKXSIXOLOL-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, s-+-pyrrolidine-3-carboxylic acid, l-beta-proline, 3s-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s, s-pyrrolidine-3-carboxylicacid, s-beta-proline, s-, a-proline, pubchem11126
PubChem CID 1501969
IUPAC-namn (3S)-pyrrolidin-3-karboxylsyra
LEDER C1CNCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-beta-Proline
Smältpunkt 185°C to 191°C
Beilstein 3537293
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 115.13
Optisk rotation +18° (c=2 in Water)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.