Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-cystein, 98+%
Produktkod. 11498643
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11498643
Brand: Thermo Scientific Chemicals A10435.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
L-Cystein används som prekursor i livsmedel, läkemedel och personliga hygienprodukter. Det är aktivt involverat i produktionen av smakämnen såsom köttsmak som erhålls genom att reagera med sockerarter. Används även för klyvning av disulfidbindningar i hårets keratin. Det spelar en viktig roll som en nyckelråvara för tillverkning av N-acetyl-L-cystein, S-karboximetyl-L-cystein och L-cysteinbas. Dess derivat, N-acetyl-L-cystein, används som kosttillskott. Det fungerar som ett motgift mot överdosering av paracetamol och förhindrar leversvikt. Det skyddar nerverna från oxidation och förhindrar därmed sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. Eftersom den är en essentiell aminosyra används den som djurfoder speciellt för får, vilket är ansvarig för tillväxten av ull.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Cystein används som prekursor i livsmedel, läkemedel och personliga hygienprodukter. Det är aktivt involverat i produktionen av smakämnen såsom köttsmak som erhålls genom att reagera med sockerarter. Används även för klyvning av disulfidbindningar i hårets ′keratin. Det spelar en viktig roll som en nyckelråvara för tillverkning av N-acetyl-L-cystein, S-karboximetyl-L-cystein och L-cysteinbas. Dess derivat, N-acetyl-L-cystein, används som kosttillskott. Det fungerar som ett motgift mot överdosering av paracetamol och förhindrar leversvikt. Det skyddar nerver från oxidation och förhindrar därmed sjukdomar som ′Alzheimers och ′Parkinsons. Eftersom den är en essentiell aminosyra används den som djurfoder speciellt för får, vilket är ansvarig för tillväxten av ull.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, ättiksyra och vattenhaltig ammoniak. Olösligt i eter, aceton, etylacetat, bensen, koldisulfid och
koltetraklorid.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52-90-4
Molekylformel C3H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 121.154
MDL-nummer MFCD00064306
InChI-nyckel XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Cysteine
Smältpunkt ∼220°C (decomposition)
Beilstein 1721408
Merck Index 14,2781
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,acetic acid and aqueous ammonia. Insoluble in ether,acetone,ethyl acetate,benzene,carbon disulfide and carbon tetrachloride
Kvantitet 250 g
Odör Odorless
Formel vikt 121.16
Optisk rotation +7.9° (c=5 in 5N HCl)
Känslighet Air Sensitive
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.