Läs mer
Gibco™ L-glutamin (200 mM)
Kvantitet:
20 ml
100 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
Beskrivning
L-Glutamin är en aminosyra som krävs för cellodling. L-Glutamin deltar i bildningen av purin- och pyrimidinnukleotider, aminosocker, glutation, L-glutamat och andra aminosyror, såväl som i proteinsyntes och glukosproduktion. Till skillnad från de flesta andra aminosyror är L-glutamin inte stabil i lösning. Hastigheten med vilken nedbrytningen fortskrider är en funktion av tid, temperatur och pH. Gibco™ L-glutamin är en färdig att använda 200 mM stamlösning som fungerar som ett cellodlingstillskott. Den optimala koncentrationen beror på celltypen och mediet som används för att odla cellerna, men ligger i allmänhet inom intervallet 2-–6 mM.
Vi erbjuder också Gibco™ GlutaMAX™ Tillskott som ett stabilt alternativ till L-glutamin.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ L-glutamin tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ L-glutaminprodukt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Vi erbjuder också Gibco™ GlutaMAX™ Tillskott som ett stabilt alternativ till L-glutamin.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ L-glutamin tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ L-glutaminprodukt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | cGMP, ISO 13485 standard, FDA |
| Innehåll och lagring | –5 till– 20 °C |
| Beskrivning | L-glutamin (200mM), 20 x 100mL, 100X koncentration, flytande form, deltar i bildandet av purin- och pyrimidinnukleotider, aminosocker, glutation, L-glutamat och andra aminosyror, L-glutamin 200mM-lösning som är läsbar |
| Koncentration | 100 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | L-glutamin |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 20 x 100 ml |
| Regulatorisk status | För in vitro-diagnostik |
För in vitro-diagnostik.