Läs mer
Cytiva L-glutamin
Produktkod. p-7058027
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10453332
Brand: Cytiva SH30034.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Komplettera serum- och proteinfria media med denna aminosyra.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara fryst
Beskrivning L-glutamin, 200 mM lösning (29,2 mg/ml-glutamin i 0,85 % NaCl), 100 mL
Koncentration 29.2 mg/mL
Form Vätska
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Kvantitet 100 ml
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.