Läs mer
L-Histidin, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. p-5391639 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
Produktkod. 15517964
Brand: Avantor J.T.Baker 208005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 71-00-1
Molekylformel C6H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 155.16
MDL-nummer MFCD00064315
InChI-nyckel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC-namn 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
LEDER NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidine
Förpackning Poly Bottle
Kvantitet 100 g
Formel vikt 155.16
Densitet 1L = 1.44kg
Kvalitet Multi-Compendial/USP