Learn More
L-isoleucin tert-butylester hydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15466268
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
Product Code. 15466268
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H59843.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 69320-89-4 | C10H22ClNO2 | 223.74 g/mol
Det används som läkemedelsindustri. t är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som läkemedelsindustri. t är en viktig råvara
och intermediär som används i organisk syntes, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i
50 mg/ml metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69320-89-4
Molekylformel C10H22ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 223.74
MDL-nummer MFCD00058015
InChI-nyckel IFRYMHOZFAPYPJ-HAGKNZRZNA-N
Synonym h-ile-otbu.hcl, l-isoleucine tert-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hcl, l-isoleucine t-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hydrochloride, l-isoleucine t-butyl ester hcl, tert-butyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-ile-obut.hcl, h-ile-otbu??hcl
PubChem CID 11687228
IUPAC-namn tert-butyl-(2S,3S)-2-amino-3-metylpentanoat;hydroklorid
LEDER Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material L-Isoleucine tert-butyl ester hydrochloride
Linjär formel C10H21NO2·HCl
Löslighetsinformation Soluble in 50mg/ml methanol.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 223.74
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.