Läs mer
L-fenylalanin,> 99 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11401981 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
500g
Produktkod. 11401981
Brand: MP Biomedicals 0219472390
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 63-91-2
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
InChI-nyckel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
IUPAC-namn 2-amino-3-fenylpropansyra
LEDER NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine, >99%
Kvantitet 500 g
Formel vikt 165.2
Kvalitet Cellkultur