missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-prolin, cellkulturreagens,≥ 99 %, MP Biomedicals™

Produktkod. p-2625461 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11401991

Brand: MP Biomedicals 0219472825

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

L-prolin, cellkulturreagens,≥ 99 % används i cellodlingsmedia och som en komponent i MEM-lösningen av icke-essentiella aminosyror.

  • L-prolin används i cellodlingsmedia.
  • L-prolin är också en komponent i MEM-lösningen av icke-essentiella aminosyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 147-85-3
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.13
MDL-nummer MFCD00064318
InChI-nyckel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
IUPAC-namn pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCCN1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Proline
Smältpunkt 221°C
Namnnotering Hydroxy-L-proline free
Löslighetsinformation Soluble in water, 162,000 mg/L at 25°C
Densitet 1.064 g/mL at 24°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 115.1
Optisk rotation -82° to -85° (c=1.6, water)
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Pulver
pKa 1.95 (COOH), 10.64 (NH2)
Visa mer Visa mindre

Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.