Läs mer
Masterflex™ L/S™ Digital Process Drive
Produktkod. p-9034023
Material för fodral:
Pulverlackerat stål
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15387921
Brand: Masterflex™ 0757540
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överför, dispensera och mäta i labb-, process- och tvättmiljöer
  • Flödeshastighet 0,006 till 3400 ml/min med L/S —slangflödeshastigheten beror på pumpens varvtal per minut och slangstorleken
  • Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och driftläge— kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopiedispensering eller volymdispensering
  • Fjärrkontroll tillgänglig med analog —kommunikationsspänning, ström och kontaktstängning
  • Dispensera efter volym i ml (0,001 till 9 999 ml), l eller gal; Kopiera —1 till 9 999 dispenseringscykler; eller Tidsintervall —för på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min, 59 sek per cykel)
  • Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
  • Modeller med givare med öppet tryck stoppar drivningen när pumphuvudet öppnas (vid användning med pumphuvud med givare)
  • NEMA 4X (IP66) klassat hölje för tvättapplikationer
  • Designad med pulverlackerat stålhölje idealiskt —för tillverkning, farmaceutiska och biotekniska applikationer
Beställningsinfo
Flödeshastighet
Specifikationer
Elektriska krav 115/230 VAC, 75 w
Flödeshastighet 3400 ml/min.
Inkluderar 6 fot (1,8-m) sladd med IEC 320/CEE22 uttag
Total höjd (metrisk) 23.5 cm
Total längd (metrisk) 30.5 cm
Total bredd (metrisk) 22.9 cm
Reversibel Ja
Hastighetskontroll ±0,1 %
Wattal 75 w
Hastighet 0,1 till 600 rpm
Material för fodral Pulverlackerat stål