Läs mer
Masterflex™ L/S™ Peroxidhärdad silikon precisionspumpslang
Codice prodotto. 11805181
Click to view available options
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
7.5m
Varje
Codice prodotto. 11805181
Marca: Masterflex™ 9640016
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utmärkt biokompatibilitet för ett brett spektrum av applikationer
  • Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
  • Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Order Info
Säljes på 7,6 m (25 fot) längder
Specifica
Certifikat och efterlevnad USP Klass VIFDA 21 CFR 177.2600 Överskrider 3 A sanitära standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,12 tum
Diameter (metrisk) Inre 3.1 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,62 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (engelska) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Sterilitet Icke steril
Slangstorlek 16
Flödeshastighet 0,8 till 480 ml/min.
Slang Barb 0,12 tum
Gaspermeabilitet CO2: 25 147, O2: 4715, N2: 2284
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (engelska) 446 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttyp Slangar för pumpar
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato