Läs mer
Masterflex™ L/S™ Precision BioPharm Pumpslang, platinahärdad silikon
Produktkod. 11711009
Slangstorlek:
16
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11711009
Brand: Masterflex™ 9642016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Precisionsextruderad för att ge optimal prestanda för flödesnoggrannhet och repeterbarhet. Masterflex™ L/S™ Precision BioPharm Pumpslangar är idealiska för farmaceutiska, kosmetiska, forsknings- och autoanalystillämpningar.
  • Ultraslät, transparent platinahärdad silikonslang
  • Minimerar bakterietillväxt
  • Bra för milda till medelkoncentrationer av baser, salter och alkoholer
  • Luktfri, smaklös och giftfri
  • Låga proteinbindningsnivåer
  • Idealisk för läkemedels- och bioteknikanvändning
  • Levereras 7,6 m (25 fot) per förpackning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass V extraherbara material; överstiger klass VI implantat; FDA 21 CFR 177,2600; Överstiger 3A sanitära cGMPs (FDA 21 CFR 210 och 211). Europeiska farmakopén (EP)
Beskrivning FH13 och FH30 peristaltiska pumpslangar
Diameter (engelska) Inre 1/8 tum
Diameter (metrisk) Inre 3.2 mm
Material Platinahärdad silikon
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med Slangstorlek 16
För användning med (applikation) Utmärkt biokompatibilitet. Inga lakbara tillsatser, DOP eller mjukgörare; ftalat och latexfri; luktfri och giftfri, svampresistent. Ingen smak ges till transporterade vätskor. Extremt bra över ett brett temperaturområde. Väder-, ozon-, korona- och strålningsbeständig. Minimal tendens att ta ett set.
Min. Driftstemperatur (engelska) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Slangstorlek 16
Flödeshastighet 11 till 54 ml/min.
Steriliseringsmetod Rengör med varmt vatten/tvållösning; använd en icke-oljig tvål som t.ex Ivory™ , inte syntetiskt rengöringsmedel eller oljebaserad tvål eftersom de kan absorberas av slangen och in i vätskan. Skölj väl med destillerat vatten. Sterilisering av etylenoxid (ETO) rekommenderas inteΓÇöstillräckliga data finns inte tillgängliga om fullständig avgasning av resterande ETO och andra ETO-produkter.
Gaspermeabilitet CO2 : 20,132; H2 : 6579; O2 : 7961; N2 : 2763
Begränsningar Använd inte med koncentrerade syror och baser, organiska lösningsmedel eller oljor. Relativt hög gaspermeabilitet.
Färg Genomskinlig klar till ljus bärnsten
Maximalt tryck 2 bar
Vakuumnivå Bra
Max. Driftstemperatur (engelska) 446 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C