Läs mer
Masterflex™ L/S™ Precision BioPharm Pumpslang, platinahärdad silikon
Slangstorlek:
16
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ultraslät, transparent platinahärdad silikonslang
- Minimerar bakterietillväxt
- Bra för milda till medelkoncentrationer av baser, salter och alkoholer
- Luktfri, smaklös och giftfri
- Låga proteinbindningsnivåer
- Idealisk för läkemedels- och bioteknikanvändning
- Levereras 7,6 m (25 fot) per förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass V extraherbara material; överstiger klass VI implantat; FDA 21 CFR 177,2600; Överstiger 3A sanitära cGMPs (FDA 21 CFR 210 och 211). Europeiska farmakopén (EP) |
| Beskrivning | FH13 och FH30 peristaltiska pumpslangar |
| Diameter (engelska) Inre | 3/16 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.8 mm |
| Material | Termiskt insatt gummi, siloxanpolymerer, amorf kiseldioxid |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| För användning med | Slangstorlek 25 |
| För användning med (applikation) | Utmärkt biokompatibilitet. Inga lakbara tillsatser, DOP eller mjukgörare; ftalat och latexfri; luktfri och giftfri, svampresistent. Ingen smak ges till transporterade vätskor. Extremt bra över ett brett temperaturområde. Väder-, ozon-, korona- och strålningsbeständig. Minimal tendens att ta ett set. |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -58 °F |
| Visa mer |