Läs mer
Techsit™ L-Tech Laboratory PU High Chair
:
AdjustableHeight: 590 - 830mm
Beskrivning
- PU high chair with adjustable foot ring on Glides
- Hard wearing, Easy clean PU seat and back
- Fully adjustable seat height, back height and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- 5 year guarantee
- 150 kg weight capacity
- Cleanroom Class 5 suitable
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | High-form Chair |
| Färg | Black |
| Arm stil | None |
| Djup (metrisk) säte | 450 mm |
| Fottyp | Footring |
| Höjd (metrisk) Baksida | 410 to 480 mm |
| Höjd (metrisk) sits | 590 to 830 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 150 kg |
| Bredd (metrisk) Baksida | 420 mm |
| Bredd (metrisk) sits | 490 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.