Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(-)-tryptofan 99 %
Produktkod. p-210047 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
5g
Produktkod. 10306980
Brand: Thermo Scientific Chemicals 140590050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
L(-)-Tryptophan, CAS # 73-22-3, is an essential amino acid necessary for the biosynthesis of proteins. | CAS: 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • L(-)-tryptofan är en opolär aromatisk förening och essentiell aminosyra som krävs för proteinsyntes
  • Det är en biokemisk prekursor för niacin, indolalkaloider och serotonin
Användningsområden
  • L-Tryptofan fungerar som ett naturligt kosttillskott och har laboratorietillämpningar i forskningen av antidepressiva, ångestdämpande medel och sömnmedel
  • Det är en föregångare till metaboliter som är viktiga i laboratoriestudier av däggdjursfysiologi, inklusive gastrointestinala funktioner, immunitet, metabolism och nervsystemet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73-22-3
Molekylformel C11H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 204.23
MDL-nummer MFCD00064340
InChI-nyckel QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Tryptophan
Smältpunkt 280.0°C to 285.0°C
Namnnotering 99%
Färg Vit till Vit-Gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0.5% max. (1 g, 105°C)
Förpackning Glasflaska
Beilstein 22, 546
Specifik rotation − 31.10
Merck Index 15, 9977
Löslighetsinformation Solubility in water: 11.4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides and hot alcohol, insoluble in chloroform
Specifikt rotationsförhållande − 31.10 (20.00°C c=1,H20)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 204.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.