Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-tyrosin, 99 %
Produktkod. 11429053
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
50g
Produktkod. 11429053
Brand: Thermo Scientific Chemicals A11141.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 60-18-4 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
L-tyrosin används i läkemedel, kosttillskott och livsmedelstillsatser. Det är en föregångare till alkaloider som morfin, signalsubstanser, adrenalin, p-kumarsyra, tyroxin, pigmentmelanin och catcholaminer. Det spelar en viktig roll i fotosyntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
L-tyrosin används i läkemedel, kosttillskott och livsmedelstillsatser. Det är en föregångare till alkaloider som morfin, signalsubstanser, adrenalin, p-kumarsyra, tyroxin, pigmentmelanin och catcholaminer. Det spelar en viktig roll i fotosyntesen.
Löslighet
Löslig i saltsyra. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-18-4
Molekylformel C9H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 181.19
MDL-nummer MFCD00002606
InChI-nyckel OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine
Smältpunkt >300°C
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 392441
Merck Index 14,9839
Löslighetsinformation Soluble in hydrochloric acid. Slightly soluble in water.
Densitet 1.46
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxifenyl)propansyra
Kvantitet 250 g
Formel vikt 181.19
Optisk rotation −11° (c=4 in 1N HCl)
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Tyrosine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: L-Tyrosine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.