Läs mer
Thermo Scientific™ Lab Kyl/frys ES-serien, 159/109 L
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk) Kylskåp:
159 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Integrerad styrenhet
- Digital display
- Larm för hög och låg temperatur
- Standard dörrlås
- Låg energiförbrukning
- Åtkomstportar
- CE-märkning
- Rekommenderas för labbförvaring för allmänt bruk
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kombination Kyl/Frys för allmänt bruk |
| Kapacitet (metrisk) Frys | 109 L |
| Kapacitet (metrisk) Kylskåp | 159 l |
| Temperaturområde (frys) | -12 °C till -20 °C |
| Temperaturområde (kylskåp) | 1 °C till 11 °C |
| Antal dörrar | 2 |
| Hyllor | 3 (kylskåp), 1 (frys) |
| Avfrosta | Manuell |
| Övervakningsalternativ | Larm |
| Kylmedel | R600A |
| Visa mer |