Läs mer
SymLine Labbhandfat med avlopp
Produktkod. p-200008283
Inkluderar:
G 1,5 tum. OD tråd
GL 25 Tråd
Rör 32 mm (OD), Vertikal
Rör 32 mm (OD), Vinklat
Produktkod. 17987250
Brand: SymLine 118020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Labbdiskbänk med avlopp för integration i dragskåp eller på bänkskivor för enkel hantering av flytande lösningsmedelsavfall i stora mängder.
  • Tillverkad av avledande PE-HD-EL
  • Sockel med integrerad lutning för fullständig tömning
  • Låt rinna av med löstagbar sil
Specifikationer
Färg Svart
Material HDPE
Typ Laboratorievask
Inkluderar G 1,5 tum. OD tråd
Mått (L x B x H) 400 x 300 x 190 mm