Läs mer
Epredia™ Labb Vision™ PermaFluor™ Vattenhaltigt monteringsmedium
Produktkod. 12685925 Handla allt Epredia Produkter
Volym (metrisk):
6 ml
30 ml
Förpackningsstorlek:
30ml
6ml
Produktkod. 12685925
Brand: Epredia™ TA006FM
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förbättra FITC-intensiteten i fluorescensmikroskopi med Epredia™ Lab Vision™ PermaFluor™ Vattenhaltigt monteringsmedium.
  • Reduces fading
  • Immobilizes cover glass over tissue section
Storage Conditions: Store at 2°-8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 2° to 8°C
Volym (metrisk) 6 ml