Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ Phosphate Buffered Saline, powder for a 1L 10X stock solution
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- For in vitro diagnostic use
- 1X working solution contains 0.14M Sodium chloride, 0.003M Potassium chloride, 0.002M Potassium phosphate, 0.01M Sodium phosphate
- Store at room temperature.
- Stable for up to three years
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) |
| Koncentration | 10 X |
| För användning med (applikation) | Vitro Diagnostic |
| Kvantitet | 1 l |
| Lösningstyp | Fosfatbuffrad koksaltlösning |
For Research Use only