Läs mer
Epredia™ Labb Vision™ Fosfatbuffrad saltlösning och Tween™ 20 (20X)
Produktkod. 12364443 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
125 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
125ml
Produktkod. 12364443
Brand: Epredia™ TA999PT
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd en tvättbuffert för immunmärkningstekniker med Epredia™ Lab Vision™ Fosfatbuffrad saltlösning och Tween™ 20 (20X).
  • För in vitro diagnostisk användning
  • Läggs till för att främja effektivare tvättar, vilket resulterar i minskad ospecifik bakgrundsfärgning
  • Hjälper reagensspridning på objektglas
Förvaringsförhållanden: Förvaras i rumstemperatur. Hållbar i 2 år från tillverkningsdatum. Använd utspädd lösning inom en vecka.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PBS och Tween
Koncentration 20X
För användning med (applikation) Anatomisk patologi
Kvantitet 1000 ml
För in vitro diagnostisk användning