Läs mer
Epredia™ Labb Vision™ Fosfatbuffrad saltlösning och Tween™ 20 (20X)
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
125 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
125ml
Beskrivning
- För in vitro diagnostisk användning
- Läggs till för att främja effektivare tvättar, vilket resulterar i minskad ospecifik bakgrundsfärgning
- Hjälper reagensspridning på objektglas
Förvaringsförhållanden: Förvaras i rumstemperatur. Hållbar i 2 år från tillverkningsdatum. Använd utspädd lösning inom en vecka.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBS och Tween |
| Koncentration | 20X |
| För användning med (applikation) | Anatomisk patologi |
| pH | 7.6 |
| Kvantitet | 125 ml |
För in vitro diagnostisk användning