Läs mer
Lab Vision™ Tris Buffered Saline and Tween 20 (20X), Epredia™
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
125 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
125ml
Beskrivning
- För in vitro diagnostisk användning
- Tween 20 tillsätts för att främja effektivare tvättar, vilket resulterar i minskad ospecifik bakgrundsfärgning
- Tween 20 hjälper till att sprida reagens på objektglasen
Förvaringsförhållanden: Förvaras i rumstemperatur. Hållbar i 2 år från tillverkningsdatum. Använd utspädd lösning inom en vecka
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TBS med Tween (TBST) |
| Koncentration | 20X |
| För användning med (applikation) | Anatomisk patologi |
| Kvantitet | 1000 ml |
För in vitro diagnostisk användning