Läs mer
Labconco™ CentriVap™ Koncentrationssystem: Ultralåg (-84 C) °kallfälla
Produktkod. p-4906622 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10523693
Brand: Labconco™ 7460030
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med Labconco CentriVap Bänkkoncentrator
  • Skydda vakuumpumpen genom att fånga in fukt, ångor och frätande ångor när de avdunstar från prover
  • Miljövänligt, CFC-fritt köldmedium
  • Kondensor av rostfritt stål samlar upp 4 L vätska, accepterar valfri glasinsats (16-315-61) för frätande ämnen
  • Korrosionsbeständig dränering påskyndar saneringen
  • READY-lampan tänds vid -40 °C, vilket indikerar att koncentrationsförhållandena är rätta
Beställningsinfo
Finns i 115 V och 230 V modeller.
Uppfyllande
ETL-, ETL-C- och CE-listade
Specifikationer
Certifikat CE, ETL, ETL-C
Kammarmaterial Rostfritt stål
Modell CentriVap Cold Trap
Temperaturområde (metriskt) -84 °C
Volym (metrisk) 4 L
För användning med (utrustning) Lösningsmedelskoncentratorsystem med låg fryspunkt
Inkluderar 1/3 hk kompressor, 4 L uppsamlare i rostfritt stål, akryllock med två snabbkopplingar, avloppsport i rostfritt stål med Nylon ventil, jordklämma och på/av strömbrytare
Material Rostfritt stål
Driftstemperatur -65 °C
Pluggtyp NEMA 6-15
Typ Bänk
Längd (engelska) 22 tum
Bredd (engelska) 14,5 tum
Bredd (metrisk) 36.8 cm
Höjd (engelska) 20,9 tum
Höjd (metrisk) 53.1 cm
Djup (engelska) 22 tum
Djup (metriskt) 55.9 cm
Vikt (engelska) 142 lb.
Vikt (metrisk) 64 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Amperage 6 A
Frekvens 50 Hz