Läs mer
Labconco™ Dished Work Surface
Produktkod. p-3073528 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Mått (D x B x H):
35.5 x 48 x 1 in.
35.5 x 72 x 1 in.
29 x 24 x 1 in.
29 x 36 x 1 in.
För användning med (utrustning):
2 ft. Wide Hoods
3 ft. Wide Hoods
4 ft. Wide Hoods
6 ft. Wide Hoods
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11701549
Brand: Labconco™ 3909906
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Labconco Dished Work Surface are contoured and designed to support a variety of Labconco enclosures.
  • Contain spills; chemical resistant
  • 1 in. Thick (2.5 cm) solid black epoxy
  • For use with: Paramount™ and Paramount 360™ ductless enclosure, Purifier™ Class I enclosure, Purifier™ filtered PCR enclosure, Purifier™ HEPA filtered enclosure, Purifier
Specifikationer
Produkttyp Dished Work Surface
Färg Svart
Klipp stil Without Cutout
Djup (engelska) 35,5 tum.
Djup (metriskt) 90 cm
Mått (D x B x H) 35.5 x 48 x 1 in.
Avsluta Chemical Resistant
För användning med (utrustning) 4 ft. Wide Hoods
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.5 cm
Inkluderar Spills
Vikt (engelska) 125 lb.
Vikt (metrisk) 56 kg
Bredd (engelska) 48 tum
Bredd (metrisk) 122 cm
Material Epoxy