Läs mer
Labconco™ Fast-Freeze™ Flaskadapter
Produktkod. p-146914 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Diameter (engelska):
0,5 till 0,75 tum.
0,5 tum
0,75 tum
Material:
Borsilikatglas
Rostfritt stål
Stil:
45° böja
Rak
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15183025
Brand: Labconco™ 7545000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fast-Freeze™ Flaskadapter för anslutning Fast-Freeze™ flaskor till frystorkarventiler.
För anslutning Fast-Freeze™ flaskor till frystorkarventiler
  • 40 och 80 ml kolvar har storleken 0,5 tum eller 0,5 till 0,75 tum.
  • Större flaskor passar storlek 0,75 tum eller stor ände på 0,5 till 0,75 tum.
Specifications
Typ Adapter för frystorkning
Material Borsilikatglas
Stil Rak
För användning med (applikation) För snabb anslutning freeze™ flaskor till frystorkarventiler
För användning med (utrustning) Snabb freeze™ kolv
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 1.27 cm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 1.27 cm
Längd (engelska) 3,25 tum.
Längd (metrisk) 8.26 cm
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Vikt (metrisk) 0.2 kg