Läs mer
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolvar, komplett montering
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kapacitet (metrisk):
40 mL
80 mL
120 mL
150 mL
300 mL
600 mL
750 mL
900 mL
1200 mL
2000 mL
Unit Size:
Varje
Description
Requires
Adaptrar krävs för att fästa kolvar till frystorra ventiler –40 och 80 ml kolvar använder en 0,5 tum. (1,3 cm) adapter; större storlekar använder en 0,75 tum. (1,9 cm).
Lätt att hantera och snabb att lasta
- Platt borosilikatglas
- Snäppbara toppar av silikongummi ger pålitliga högvakuumtätningar
- Eliminera risken för kontaminering med vakuumfett; minska spill och provförlust
- Inga lättförskjutna smådelar
- Breda öppningar
- Bör fyllas på högst en tredjedel av volymen så att maximal yta uppnås
- Kompatibel med alla större märken av frystorkningsutrustning, inklusive Labconco och Virtis™
Specifications
Specifications
| Diameter (engelska) Yttre | 1,33 tum |
| Diameter (metrisk) Flask Top Adapter | 1.27 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 80 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (utrustning) | Kompatibel med alla större märken av frystorkningsutrustning |
| Höjd (engelska) | 4,5 tum. |
| Höjd (metrisk) | 11.5 cm |
| Produkttyp | Kolv |
| Vikt (engelska) | 1.5 lb. |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Show More |