Läs mer
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolvar, endast gummitopp
Produktkod. p-147023 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kapacitet (metrisk):
80 mL
300 mL
900 mL
Diameter (metrisk) Flask Top Adapter:
1.27 cm
1.9 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15173025
Brand: Labconco™ 7544000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Adaptrar krävs för att fästa kolvar till frystorra ventiler –40 och 80 ml kolvar använder en 0,5 tum. (1,3 cm) adapter; större storlekar använder en 0,75 tum. (1,9 cm)
För användning med Fast-Freeze Kolvar
  • Flexibel, icke-kontaminerande topp av silikongummi Knäpps enkelt på och av, men ger en pålitlig, högvakuumförsegling
Specifikationer
Diameter (metrisk) Flask Top Adapter 1.27 cm
Kapacitet (metrisk) 80 mL
Material Borsilikatglas
Produkttyp Flask Top
Vikt (engelska) 1 lb.
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Bred
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 4.93 cm
Vikt (metrisk) 0.5 kg