Läs mer
Labconco™ Tillbehör för frystorkningsampull
Produktkod. p-21252 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Typ:
Ampulladapter
Propp
Tätningsfackla
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Varje
Produktkod. 11814750
Brand: Labconco™ 7576210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ampultillbehör för frystorkning gör att ampuller kan användas med Labconco FreeZone Frystorkar.
  • Stora gummiproppar passar 5, 10, 20, 30, 50, 100 och 125 ml Labconco Serumflaskor (flaskor med 20 mm kork).
    • Paket om 100.
  • Syre-/naturgastätningsbricka är speciellt utformad för flamtätning av frystorra ampuller.
    • Tätar alla typer av värmebeständigt glas.
    • Ansluts till naturgas, butan eller propan och syre med 1/4 tum. ID slangkopplingar.
  • Ampulventiladapter ger anslutning av ampuller till torkkammare och grenrör genom att ansluta ampuller till ventilportar eller skaft av rostfritt stål.
    • Tio per paket.
Specifikationer
Typ Propp
Material Gummi
Kvantitet 100 Pk.
För användning med (utrustning) Frystorkningssystem
Diameter (metrisk) 2 cm