Läs mer
Labconco™ FreeZone™ Tillbehör för torktumlare eller bulkbricka
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Längd (engelska):
7 tum
30,08 cm
13 tum
Vikt (engelska):
3 pund
5 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillbehör till FreeZone Torkar för stoppning och bulkfack.
Stödgaller Rostfritt stål med löstagbart plastgaller Ger stöd för att stoppa ampuller och andra små behållare Rymmer 144-12mm dia. behållare Används med Labconco Stoppbricka och bulkbricka Torkarbricka med utdragbar botten Rostfritt stål med separat botten som glider ut för att tillåta glaskärl direktkontakt med hyllan Använd med Labconco Stoppbricka och bulkbricka Torkar Hylldistanser Rostfritt stål Placera på en eller två tomma hyllor för att underlätta tilltäppning av partiella laster av små flaskor eller flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bricka |
| Antal hyllor | 0 |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Freezone™ stoppbrickstork |
| Inkluderar | Skjut ut botten |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30.5 cm |
| Mått (L x B) | 12 x 12 tum. (35,6 x 30,5 cm) |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 35.6 cm |
| Visa mer |