Läs mer
Labconco™ FreeZone™ Tillbehör för torktumlare eller bulkbricka
Produktkod. 15193075 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Längd (engelska):
7 tum
30,08 cm
13 tum
Vikt (engelska):
3 pund
5 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15193075
Brand: Labconco™ 7756300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör till FreeZone Torkar för stoppning och bulkfack.
Stödgaller Rostfritt stål med löstagbart plastgaller Ger stöd för att stoppa ampuller och andra små behållare Rymmer 144-12mm dia. behållare Används med Labconco Stoppbricka och bulkbricka Torkarbricka med utdragbar botten Rostfritt stål med separat botten som glider ut för att tillåta glaskärl direktkontakt med hyllan Använd med Labconco Stoppbricka och bulkbricka Torkar Hylldistanser Rostfritt stål Placera på en eller två tomma hyllor för att underlätta tilltäppning av partiella laster av små flaskor eller flaskor
Specifikationer
Typ Hylla Spacer
Antal hyllor 0
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) 2 distanser som placeras på en eller två tomma hyllor för att hjälpa till att stoppa partiella laster av små flaskor eller flaskor
För användning med (utrustning) Freezone™ stoppbrickstork
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Höjd (engelska) 2,5 tum
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Längd (engelska) 13 tum
Längd (metrisk) 33 cm
Vikt (engelska) 3 pund
Vikt (metrisk) 1.4 kg