Läs mer
Labconco™ Glasfälla Insats för CentriVap™ System
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kapacitet (metrisk):
2550 ml
Beskrivning
Skyddar CentriVap Kallfälla behållare och lock från frätande ämnen.
- Ingår med CentriVap Syrasystem; tillbehör för andra system
- Inte kompatibel med kylfällor före 2005
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Fällinsats |
| Kapacitet (metrisk) | 2550 ml |
| Antal hyllor | 0 |
| Material | Glas |
| För användning med (utrustning) | CentriVap™ koncentrators köldfälla |
| Vikt (engelska) | 4 lb. |
| Vikt (metrisk) | 1.8 kg |