Läs mer
Labconco™ Fuktmätare/Hygrometer
Produktkod. 12697755 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12697755
Brand: Labconco™ 5244901
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För placering inuti handskfackets huvudkammare för att kontinuerligt övervaka fuktnivåer
  • Mäter absolut fukthalt i gas
  • Upptäcker nivåer från 0 till 10 000 ppm (med tre intervall på 0-100 ppm, 100-1000 ppm och 1000-10 000 ppm) med± 1 procents noggrannhet
  • Består av kemiskt inert keramisk teknologi fuktsensor, provtagningsblock, digital displaymonitor, provtagningspump, switchande strömförsörjning och på/av-brytare
  • För användning med alla handskfack
Specifikationer
Typ Fuktmätare/Hygrometer
Upplösning 5 ppm
Noggrannhet ±1 %
Längd (engelska) 7,7 tum
Höjd (metrisk) 18.28 cm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
För användning med (applikation) För placering inuti handskfackets huvudkammare för att kontinuerligt övervaka fuktnivåer