Läs mer
Labconco™ Sekundär fällkapsel och insatser för CentriVap™ System
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Typ:
Insats för fuktfälla
Insats för lösningsmedelsfälla
Insats för syrafälla
Radioisotop fällinsats
Sekundär fällkapsel
Vikt (metrisk):
1,8 kg
2,3 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Hjälp till att ge sekundärt skydd till vakuumpumpar i förångningssystem
- Klar polypropenbehållare med monteringsfäste, 17 tum. (43 cm) PVC-slang och två klämmor
- Kapseln rymmer fällinsatser som anges i tabellen
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | CentriVap™ system |
| Typ | Radioisotop fällinsats |
| Vikt (engelska) | 4 lb. |
| Vikt (metrisk) | 1,8 kg |