Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Märkningstejp
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Gult
Klart
Vitt
Mått (LxB):
13,7 m x 12,7 mm
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
54,6 m x 25,4 mm
Beskrivning
- Utmärkt att använda med Write-On™ Tejpautomater för flera rullar (F13472-0000 och F13473-0000)
- Penna, kulspetspenna eller bläckmarkör förblir läsbar under de mest krävande laboratorieförhållanden
- Består av färgat papper med gummihartslim som står emot fukt och de flesta lösningsmedel
- Tål en maximal temperatur på 157 ºC (315 ºF) i 30 minuter eller 80 ºC (º176 F) i 24 timmar; kan användas ner till -80 C (-º112 ºF)
- Tål en ångautoklavcykel vid 121 ºC (250 ºF) och gammastrålning mellan 13,0 och 45,0 kGy
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Typ av lim | Självhäftande |
| Beläggning | None |
| Färg | Klart |
| Visa | Blank |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Roll |
| Material | Paper |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Ink Jet |
| Visa mer |