Läs mer
KNF™ Mini LABOPORT™ N96 vakuummembranpump
Flödeshastighet:
7 l/min
Beskrivning
- PPS-huvud, FKM-ventiler och PTFE-belagt membran är idealiska för aggressiva/korrosiva gaser och ångor
- 100 % oljefri drift för ren överföring, evakuering och komprimering av gaser
- Extremt litet fotavtryck sparar värdefullt bänkutrymme
- Integrerad varvtalsreglering skräddarsyr pumpen för att passa specifika applikationer
- Miljövänlig
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 97,5 torr |
| Mått (L x B x H) | 6,2 x 3,0 x 4,7 tum. |
| Modell | N96 |
| Flödeshastighet | 7 l/min |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Pumptyp | Membranvakuumpump |
| Kapslingsklassificering | IP40 |
| Användningsområden | Fast fasextraktion |
| Maximalt tryck | 36,26 psi |
| Spänning | 100 till 240 V |