Läs mer
Nitritex™ Laboratorierock Engångsbruk
Beskrivning
Kragar, öppna muddar och ventil bak ISO Klass 4 renrumskompatibel en bröst- och 2 höftfickor, tryckknapp framtill vit 2XL BioClean-D
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Labbrock för kontrollerade miljöer |
| Storlek | 2X-large |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Certifikat och efterlevnad | Överensstämmer med kategori 3 - Komplex design personlig skyddsutrustning PPE direktiv 89/686/EEC |
| Förpackningstyp | Ett stycke per förseglad inre PE-påse; en innerpåse per förseglad yttre PE-påse; 30 ytterpåsar per fodrad kartong (30 stycken) |
| Längd (metrisk) | 110 cm |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |