Läs mer
BRAND™ Laboratorietång
Produktkod. 15251209 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
115 mm
Tipsstil:
Spetsig
Kvantitet (antal per ärende):
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15251209
Brand: BRAND™ 112805
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av båda PMP eller POM för hållbarhet och motstånd.
  • PMP pincett med spetsiga ändar, autoklaverbar vid 121 °C, förpackning om 10 st
  • POM pincett med runda ändar, glasfiberförstärkt, 5 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipsstil Spetsig
Material PMP
Längd (metrisk) 115 mm
Produkttyp Tång
Kvantitet (antal per ärende) 10