Läs mer
Nickel Electro™ Nickeldeglar
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Tjocklek (metrisk):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hög form, utan lock
- Lämplig för starka alkalier och fosforsyra
- Beständig mot HF och Cl2 under 500 °C och mot HCl
- Kapacitet och dimensioner är ungefärliga
- Arbetstemperaturintervall upp till 350 °C säkerställer att degeln har en lång livslängd
- I analyslaboratoriet ger nickeldeglar en lågkostnadsdegel
- Kan användas för forskning, experiment, kemisk analys, tester, kvalitetskontroll och utbildning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nickel |
| Max. Temperatur (metrisk) | 350 °C |
| Kvantitet | Varje |
| Tjocklek (metrisk) | 0,5 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Höjd (metrisk) | 25 mm |
| Produkttyp | Laboratoriedegel |