Läs mer
Nickel Electro™ Nickeldeglar
Produktkod. p-8012503 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Tjocklek (metrisk):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11489569
Brand: Nickel Electro™ 3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimala resultat med nickeldeglar. Med arbetstemperaturer upp till 350 °C, Nickel Electro™ Nickel Crucible Capacity har genomgående en lång livslängd.
  • Hög form, utan lock
  • Lämplig för starka alkalier och fosforsyra
  • Beständig mot HF och Cl2 under 500 °C och mot HCl
  • Kapacitet och dimensioner är ungefärliga
  • Arbetstemperaturintervall upp till 350 °C säkerställer att degeln har en lång livslängd
  • I analyslaboratoriet ger nickeldeglar en lågkostnadsdegel
  • Kan användas för forskning, experiment, kemisk analys, tester, kvalitetskontroll och utbildning
Specifikationer
Material Nickel
Max. Temperatur (metrisk) 350 °C
Kvantitet Varje
Tjocklek (metrisk) 0,5 mm
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Diameter (metrisk) Yttre 30 mm
Höjd (metrisk) 30 mm
Produkttyp Laboratoriedegel