Läs mer
Thermo Scientific™ Labtip Pipett Tips
Volym (metrisk):
200 μl
1000 μl
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackning:
10 000 dricks/påse
10 x 96/bricka
1000 tips/påse
25 000 dricks/påse
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 25000
Paket med 3840
Beskrivning
Thermo Scientific™ Labtip standardpipettspetsar är gjorda av 100 % ny polypropen. Dessa tips finns i 10, 200, 300 och 1000μ L storlekar. Finns i klar (10μ L och 300μ L), gul (200μ L), blå (1000μ L), dessa tips för allmän labbanvändning i otaliga vätskeöverföringsapplikationer.
Labbspetspipettspetsar ger:
- De vanligaste storlekarna som används i ett labb: 10, 200, 300 och 1000μ L
- Icke-filter viktiga tips för allmän laboratorieanvändning
- Icke-sterila förpackningar i både Racked och Bulk alternativ
- Rackad, icke-steril - 96 spetsar/bricka, 10 brickor/pack
- Bulk - 1 000 tips/påse
- Bulk - 25 000 dricks/påse
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Labtip 200 |
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Gult |
| Längd (metrisk) | 4.9cm |
| Formatera | Bulk |
| Förpackning | 25 000 dricks/påse |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Produktlinje | LabTip |
| Visa mer |