Läs mer
Melford Mjölksyra 88% lösning
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
Beskrivning
ACS-reagenskvalitet
ACS-reagenskvalitet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lactic Acid |
| CAS | 50-21-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | ACS Reagent Grade |
| Molekylformel | C3H6O3 |
| Kvantitet | 4 L |