Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Laktobionsyra, 97 %
Produktkod. 10042170 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10042170
Brand: Thermo Scientific Chemicals 167110250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lactobionic acid, CAS # 96-82-2, is a product of lactose oxidation that can act as an antioxidant or drug delivery carrier. | CAS: 96-82-2 | C12H22O12 | 358.296 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Laktobionsyra är en aldonsyra som genereras från laktosoxidation som har antioxidant-, kelatbildande och fuktbevarande egenskaper
  • Laktobionsyra kan kelera metalljoner och minska oxidativ skada
  • Kan användas vid syntes av nanomaterial och nanopartiklar för läkemedelsleverans
  • Har visat sig öka lösligheten av makrolidantibiotika
Användningsområden
  • Laboratoriestudier har visat att laktobionsyratillförsel minskade atopisk dermatit i en musmodell av hudsjukdom
  • Laktobionsyra har visat sig hämma galectin-1 hos råttor
  • Har använts inom nanoteknik för att förbättra lösligheten av kitosanhydrogeler eller som ett nanopartikelkonjugat för att främja inriktning mot cancerterapier mot tumörer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-82-2
Molekylformel C12H22O12
Molekylvikt (g/mol) 358.296
MDL-nummer MFCD00078147
InChI-nyckel JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
Synonym lactobionic acid, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-gluconic acid, unii-65r938s4dv, 4-beta-d-galactosido-d-gluconic acid, dsstox_cid_28787, dsstox_rid_83056, dsstox_gsid_48861, lactobionicacid, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanoic acid, prestwick_560
PubChem CID 7314
ChEBI CHEBI:55481
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxi-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxihexansyra
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactobionic acid
Namnnotering 97%
Färg Vitt
Förlust vid torkning 5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 31, 415
Merck Index 15, 5391
Specifikt rotationsförhållande +22.80° (20°C c=10,H2O)
Specifik rotation After 4 hrs.: +22.8° to +28.8° (20°C, 589nm) (c=10, water)
Formel vikt 358.29
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.