Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS-provbuffert, icke-reducerande (6X)
Beskrivning
Laemmli SDS provbuffert, icke-reducerande (6X) är ett elektroforetiskt färgämne för denaturering av proteiner och övervakning av framsidan av löpande gel. Sammansättningen av denna buffert liknar den reducerande bufferten minus merkaptoetanol. Denna produkt är idealisk för analys av polyakrylamidproteingel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Laemmli SDS provbuffert består av flera föreningar, inklusive 375 mM Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % glycerol, 9 %β -merkaptoetanol, 0,03 % bromfenolblått
- SDS-föreningen som finns i Laemmli SDS-provbufferten binder icke-kovalent till proteiner. SDS är negativt laddat och kan maskera den inneboende laddningen av proteinet det binder
Ansökan
- Laemmli SDS-provbuffert används för att denaturera proteiner och för proteinprovberedning som ska användas i SDS-PAGE-systemet
- Denna provbuffert används som ett elektroforetiskt färgämne för denaturering av proteiner och övervakning av framsidan av löpgelen
- Den används också för analys av polyakrylamidproteingel
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Koncentration | 6X |
| Produkttyp | Provladdningsbuffert |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Laemmli SDS-SIDA |
| Kvantitet | 25 ml |
Säkerhet och hantering
- Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: 1,2,3-Propanetriol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.